Få mere at vide
1-Bromo-4,4,4-trifluorobutan, 98%
Artikelnummer. 11388315
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11388315 5 g 5g
11378315 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11388315 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L10237.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
CAS: 406-81-5 | C4H6BrF3 | 190,99 g/mol
1-Brom-4,4,4-trifluorbutan anvendes som farmaceutisk mellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
1-Brom-4,4,4-trifluorbutan anvendes som farmaceutisk mellemprodukt.
Opløselighed Ikke blandbar i vand
.
Bemærkninger
Stabil under anbefalede opbevaringsforhold. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 406-81-5
Molekylær formel C4H6BrF3
Molekylvægt (g/mol) 190.99
MDL nummer MFCD00066335
InChI nøgle DBCAQXHNJOFNGC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-bromo-4,4,4-trifluorobutane, 4,4,4-trifluoro-1-bromobutane, 4,4,4-trifluorobutyl bromide, acmc-1ctt1, 4,4,4-trifluorobutylbromide, 1,1,1-trifluoro-4-bromobutane, 1-bromo 4,4,4-trifluoro butane, 4-bromo-1,1,1-trifluoro-butane, #, butane,4-bromo-1,1,1-trifluoro
PubChem CID 521006
IUPAC navn 4-brom-1,1,1-trifluorbutan
SMIL FC(F)(F)CCCBr
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Bromo-4,4,4-trifluorobutane
Tæthed 1.555
Kogepunkt 103 °C til 105 °C
Brydningsindeks 1.382
Mængde 5 g
Beilstein 1736058
Opløselighedsinformation Ikke blandet i vand.
Formel vægt 191
Procent renhed 98%