Få mere at vide
1-Brom-4-(2-bromoethyl)benzen, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-Bromo-4-(2-bromoethyl)benzene |
| CAS | 1746-28-7 |
| Molekylær formel | C8H8Br2 |
| Mængde | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C8H8Br2/c9-6-5-7-1-3-8(10)4-2-7/h1-4H,5-6H2 |
| SMIL | BrCCc1ccc(Br)cc1 |
| IUPAC navn | 1-bromo-4-(2-bromoethyl)benzen |
| Molekylvægt (g/mol) | 263.96 |
| Formel vægt | 261.8993 |