Få mere at vide
1-Bromo-3-(trifluormethyl)benzen, TRC
Artikelnummer. 30331073
Skift visning
Mængde:
100 g
Artikelnummer. Mængde
30331073 100 g
1 options
Artikelnummer. 30331073 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB688390100G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Bromo-3-(trifluoromethyl)benzene
CAS 401-78-5
Molekylær formel C7H4BrF3
Mængde 100 g
Synonym 1-Bromo-3-(trifluoromethyl)benzene, 2-Bromo-4-trifluoromethylbenzene, 3-(Trifluoromethyl)-1-bromobenzene, 3-(Trifluoromethyl)bromobenzene, 3-(Trifluoromethyl)phenyl bromide, 3-Bromo-1-trifluoromethylbenzene, 3-Bromo-alpha,alpha,alpha-trifluorotoluene, 3-Bromobenzotrifluoride, 3-Bromobenzyltrifluoride, 3-Bromotrifluoromethylbenzene, NSC 9468, m-(Trifluoromethyl)bromobenzene, m-(Trifluoromethyl)phenyl bromide, m-Bromo(trifluoromethyl)benzene, m-Bromo-alpha,alpha,alpha-trifluorotoluene, m-Bromobenzotrifluoride, alpha,alpha,alpha-Trifluoro-m-tolyl Bromide
InChI formel InChI=1S/C7H4BrF3/c8-6-3-1-2-5(4-6)7(9,10)11/h1-4H
SMIL FC(F)(F)c1cccc(Br)c1
IUPAC navn 1-bromo-3-(trifluormethyl)benzen
Molekylvægt (g/mol) 225.01
Formel vægt 223.9448