Få mere at vide
1-Bromo-3-(tert-butyldimethylsiloxy)benzene, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kogepunkt | 66°C (0.3mmHg) |
| Kemisk navn eller materiale | 1-Bromo-3-(tert-butyldimethylsiloxy)benzene |
| Mængde | 1 g |
| Beilstein | 2256298 |
| Formel vægt | 287.27 |
| Procent renhed | ≥98% |
| Brydningsindeks | 1.509 |
| Følsomhed | Moisture sensitive |