Få mere at vide
1-brom-3-(tert-butyldimethylsiloxy)benzen, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Beskrivelse
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
Tekniske data
Tekniske data
| Kogepunkt | 66 °C (0,3 mmHg) |
| Kemisk navn eller materiale | 1-Bromo-3-(tert-butyldimethylsiloxy)benzene |
| Mængde | 5 g |
| Brydningsindeks | 1.509 |
| Følsomhed | Fugtfølsom |
| Beilstein | 2256298 |
| Formel vægt | 287.27 |
| Procent renhed | ≥98% |