Få mere at vide
1-Brom-3-fenylpropan, TRC
Artikelnummer. 30343164
Skift visning
Mængde:
10 g
Artikelnummer. Mængde
30343164 10 g
1 options
Artikelnummer. 30343164 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB68706010G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 04-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Bromo-3-phenylpropane
CAS 637-59-2
Molekylær formel C9H11Br
Mængde 10 g
Synonym (3-Bromopropyl)benzene, (gamma-Bromopropyl)benzene, 1-Bromo-3-phenylpropane, 1-Phenyl-3-bromopropane, 3-Bromo-1-phenylpropane, 3-Phenyl-1-bromopropane, 3-Phenylpropyl Bromide, NSC 133438
InChI formel InChI=1S/C9H11Br/c10-8-4-7-9-5-2-1-3-6-9/h1-3,5-6H,4,7-8H2
SMIL BrCCCc1ccccc1
IUPAC navn 3-bromopropylbenzen
Molekylvægt (g/mol) 199.09
Formel vægt 198.0044