Få mere at vide
1-Brom-3-phenylpropan, 98%
Artikelnummer. 11497956
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
2500 g
Pakningsstørrelse:
100g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11497956 2500 g 2500g
11477956 100 g 100g
11487956 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11497956 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A14050.0E
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 22-12-2026
CAS: 637-59-2 | C9H11Br | 199,09 g/mol
1-Brom-3-phenylpropan anvendes i syntesen af MraY naturlige hæmmere som antibakterielle midler. Anvendes også til fremstilling af quinolinonderivater som potente og selektive MAO-B-hæmmere.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
1-Brom-3-phenylpropan anvendes i syntesen af MraY naturlige hæmmere som antibakterielle midler. Anvendes også til fremstilling af quinolinonderivater som potente og selektive MAO-B-hæmmere.
Opløselighed
Opløseligt i vand (delvis). Opløselig i chloroform og methanol.
Bemærkninger
Opbevares køligt, tørt i tæt lukkede beholdere. Opbevares væk fra oxidationsmiddel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 637-59-2
Molekylær formel C9H11Br
Molekylvægt (g/mol) 199.09
MDL nummer MFCD00000257
InChI nøgle XMZQWZJMTBCUFT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-bromopropyl benzene, 1-bromo-3-phenylpropane, 3-phenylpropyl bromide, benzene, 3-bromopropyl, 3-bromo-1-phenylpropane, 3-bromoprop-1-yl benzene, unii-6vx623qn9v, .gamma.-bromopropyl benzene, 4-bromopropylbenzene, benzene, bromopropyl
PubChem CID 12503
IUPAC navn 3-brompropylbenzen
SMIL BrCCCC1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Bromo-3-phenylpropane
Tæthed 1.308
Kogepunkt 219 °C til 220 °C
Flammepunkt 101 °C (98 °C)
Brydningsindeks 1.546
Mængde 2500 g
Beilstein 2205527
Opløselighedsinformation Opløseligt i vand (delvist). Opløselig i kloroform og methanol.
Formel vægt 199.09
Procent renhed 98%