Få mere at vide
1-Bromo-3-phenylpropane, 98%
Artikelnummer. 11487956
Mængde:
100 g
500 g
2500 g
Pakningsstørrelse:
100g
2500g
500g
Artikelnummer. 11487956
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A14050.36
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 637-59-2 | C9H11Br | 199.09 g/mol
1-Brom-3-phenylpropan anvendes i syntesen af MraY naturlige hæmmere som antibakterielle midler. Anvendes også til fremstilling af quinolinonderivater som potente og selektive MAO-B-hæmmere.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
1-Brom-3-phenylpropan anvendes i syntesen af MraY naturlige hæmmere som antibakterielle midler. Anvendes også til fremstilling af quinolinonderivater som potente og selektive MAO-B-hæmmere.
Opløselighed
Opløseligt i vand (delvis). Opløselig i chloroform og methanol.
Bemærkninger
Opbevares køligt, tørt i tæt lukkede beholdere. Opbevares væk fra oxidationsmiddel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 637-59-2
Molekylær formel C9H11Br
Molekylvægt (g/mol) 199.09
MDL nummer MFCD00000257
InChI nøgle XMZQWZJMTBCUFT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-bromopropyl benzene, 1-bromo-3-phenylpropane, 3-phenylpropyl bromide, benzene, 3-bromopropyl, 3-bromo-1-phenylpropane, 3-bromoprop-1-yl benzene, unii-6vx623qn9v, .gamma.-bromopropyl benzene, 4-bromopropylbenzene, benzene, bromopropyl
PubChem CID 12503
IUPAC navn 3-brompropylbenzen
SMIL BrCCCC1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Bromo-3-phenylpropane
Tæthed 1.308
Kogepunkt 219°C to 220°C
Flammepunkt 101°C (213°F)
Brydningsindeks 1.546
Mængde 500 g
Beilstein 2205527
Opløselighedsinformation Soluble in water (partly). Soluble in chloroform and methanol.
Formel vægt 199.09
Procent renhed 98%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1-Bromo-3-phenylpropane
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: 1-Bromo-3-phenylpropane