Få mere at vide
1-Brom-3-fenoxypropan, 98%
Artikelnummer. 11333186
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11333186 25 g 25g
11343186 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11333186 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L12494.14
 Begrænset vare
På lager
CAS: 588-63-6 | C9H11BrO | 215,09 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 588-63-6
Molekylær formel C9H11BrO
Molekylvægt (g/mol) 215.09
MDL nummer MFCD00000256
InChI nøgle NIDWUZTTXGJFNN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-bromopropoxy benzene, 3-phenoxypropyl bromide, benzene, 3-bromopropoxy, 3-bromopropyl phenyl ether, 1-bromo-3-phenoxypropane, ether, 3-bromopropyl phenyl, gamma-phenoxypropyl bromide, phenoxypropyl bromide, 3-bromo-1-phenoxypropane, .gamma.-phenoxypropyl bromide
PubChem CID 68522
IUPAC navn 3-brompropoxybenzen
SMIL BrCCCOC1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Bromo-3-phenoxypropane
Smeltepunkt 10°C to 11°C
Tæthed 1.365
Kogepunkt 130°C to 134°C (14 mmHg)
Flammepunkt 96°C (204°F)
Brydningsindeks 1.546
Mængde 25 g
Beilstein 508978
Formel vægt 215.1
Procent renhed 98%