Få mere at vide
1-Bromo-3-methylbutane, TRC
Artikelnummer. 30136949
Skift visning
Mængde:
100 g
250 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30136949 250 g
30010161 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30136949 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB685555250G
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 107-82-4
Molekylær formel C5H11Br
Molekylvægt (g/mol) 151.04
Synonym 3-Methyl-1-bromobutane, 3-Methylbutyl Bromide, 4-Bromo-2-methylbutane, Isoamyl Bromide, Isobutylmethyl Bromide, Isopentyl Bromide, NSC 9240
IUPAC navn 1-bromo-3-methylbutane
SMIL CC(CCBr)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Bromo-3-methylbutane
Mængde 250 g
InChI formel InChI=1S/C5H11Br/c1-5(2)3-4-6/h5H,3-4H2,1-2H3
Formel vægt 150.0044