Få mere at vide
1-Bromo-3-methylbutane-d7, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-Bromo-3-methylbutane-d7 |
| CAS | 1795011-78-7 |
| Molekylær formel | C5H4D7Br |
| Mængde | 250 mg |
| Synonym | 3-Methyl-1-bromobutane-d7, 3-Methylbutyl-d7 Bromide, 4-Bromo-2-methylbutane-d7, Isoamyl-d7 Bromide, Isobutylmethyl-d7 Bromide, Isopentyl-d7 Bromide, NSC 9240-d7 |
| InChI formel | InChI=1S/C5H11Br/c1-5(2)3-4-6/h5H,3-4H2,1-2H3/i1D3,2D3,5D |
| SMIL | [2H]C([2H])([2H])C([2H])(CCBr)C([2H])([2H])[2H] |
| IUPAC navn | 4-bromo-1,1,1,2-tetradeuterio-2-(trideuteriomethyl)butane |
| Molekylvægt (g/mol) | 158.09 |
| Formel vægt | 157.0484 |