Få mere at vide
1-Bromo-3-methylbutane, 99%
Artikelnummer. p-75289 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
5 g
100 g
500 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
500g
5g
Artikelnummer. 10540552
Brand: Thermo Scientific Acros 403050050
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 107-82-4 | C5H11Br | 151.05 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 107-82-4
Molekylær formel C5H11Br
Molekylvægt (g/mol) 151.05
MDL nummer MFCD00000253
InChI nøgle YXZFFTJAHVMMLF-UHFFFAOYSA-N
Synonym isoamyl bromide, isopentyl bromide, butane, 1-bromo-3-methyl, 3-methylbutyl bromide, 4-bromo-2-methylbutane, isobutylmethyl bromide, isopentylbromide, 1-bromo-3-methyl-butane, iso-pentyl bromide, unii-czm50594qa
PubChem CID 7891
IUPAC navn 1-brom-3-methylbutan
SMIL CC(C)CCBr
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Bromo-3-methylbutane
Navn note 99%
Surhed 0.1% max. (as HBr)
CAS min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt -112°C
Farve Farveløs
Tæthed 1.2000g/mL
Kogepunkt 120°C to 121°C
Flammepunkt 32°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98.5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel (CH3)2CHCH2CH2Br
Brydningsindeks 1.4399 to 1.4419
Mængde 5 g
Beilstein 01, 136
Merck Index 15, 5159
Specifik vægtfylde 1.2
Opløselighedsinformation Solubility in water: 0.2g/L in water (16°C). Other solubilities: miscible with alcohol,ether,benzene and,carbon tetrachloride
Formel vægt 151.05
Procent renhed 99%
Fysisk form Væske