Få mere at vide
1-Bromo-3-methylbutane, 98%
Artikelnummer. 11441828
Skift visning
Mængde:
250 g
1000 g
5000 g
Pakningsstørrelse:
1000g
250g
5000g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11441828 250 g 250g
11431828 1000 g 1000g
11454190 5000 g 5000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11441828 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A14492.30
Request Bulk or Custom Format
CAS: 107-82-4 | C5H11Br | 151.05 g/mol
1-brom-3-methylbutan blev anvendt i syntesen af 1-(3-methylbutyl)pyrrol og i produktionen af pentylperoxyradikal ved direkte fotolyseproduktionsmetode. Det blev også brugt som ekstraktionsopløsningsmiddel til bestemmelse af polycykliske aromatiske carbonhydrider i vandprøver ved hjælp af væske-væske mikroekstraktion kombineret med gaskromatografi-massespektrometri. Det bruges også som et alkylhalogenid og organisk syntesereagens.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
1-brom-3-methylbutan blev brugt til syntese af 1-(3-methylbutyl)pyrrol og til fremstilling af pentylperoxyradikal ved direkte fotolyseproduktionsmetode. Det blev også brugt som ekstraktionsopløsningsmiddel til bestemmelse af polycykliske aromatiske carbonhydrider i vandprøver ved hjælp af væske-væske mikroekstraktion kombineret med gaskromatografi-massespektrometri. Det bruges også som et alkylhalogenid og organisk syntesereagens.
Opløselighed Ikke blandbar eller vanskelig at
blande i vand.
Bemærkninger
Opbevares væk fra oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket og anbring den køligt, tørt og godt ventileret.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 107-82-4
Molekylær formel C5H11Br
Molekylvægt (g/mol) 151.05
MDL nummer MFCD00000253
InChI nøgle YXZFFTJAHVMMLF-UHFFFAOYSA-N
Synonym isoamyl bromide, isopentyl bromide, butane, 1-bromo-3-methyl, 3-methylbutyl bromide, 4-bromo-2-methylbutane, isobutylmethyl bromide, isopentylbromide, 1-bromo-3-methyl-butane, iso-pentyl bromide, unii-czm50594qa
PubChem CID 7891
IUPAC navn 1-brom-3-methylbutan
SMIL CC(C)CCBr
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Bromo-3-methylbutane
Smeltepunkt -112°C
Tæthed 1.208
Kogepunkt 120°C to 121°C
Flammepunkt 22°C (71°F)
Brydningsindeks 1.4409
Mængde 250 g
FN nummer UN2341
Beilstein 773652
Merck Index 14,5114
Opløselighedsinformation Not miscible or difficult to mix in water.
Formel vægt 151.05
Procent renhed 98%