missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

1-Bromo-3-methyladamantane, TRC

Artikelnummer. 30332200
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
100 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30332200 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30332200 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB685050100MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 1-Bromo-3-methyladamantane
CAS 702-77-2
Molekylær formel C11 H17 Br
Mængde 100 mg
Synonym 1-Bromo-3-methyl-tricyclo[3.3.1.13,7]decane, 1-Bromo-3-methyl-adamantane, 1-Methyl-3-bromoadamantane, NSC 255329
InChI formel InChI=1S/C11H17Br/c1-10-3-8-2-9(4-10)6-11(12,5-8)7-10/h8-9H,2-7H2,1H3/t8-,9+,10-,11-
SMIL C[C@@]12C[C@@H]3C[C@H](C1)C[C@](Br)(C3)C2
IUPAC navn (5S,7R)-1-bromo-3-methyladamantane
Molekylvægt (g/mol) 229.16
Formel vægt 228.0514
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.