missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
1-Bromo-3-methyladamantane, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-Bromo-3-methyladamantane |
| CAS | 702-77-2 |
| Molekylær formel | C11 H17 Br |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | 1-Bromo-3-methyl-tricyclo[3.3.1.13,7]decane, 1-Bromo-3-methyl-adamantane, 1-Methyl-3-bromoadamantane, NSC 255329 |
| InChI formel | InChI=1S/C11H17Br/c1-10-3-8-2-9(4-10)6-11(12,5-8)7-10/h8-9H,2-7H2,1H3/t8-,9+,10-,11- |
| SMIL | C[C@@]12C[C@@H]3C[C@H](C1)C[C@](Br)(C3)C2 |
| IUPAC navn | (5S,7R)-1-bromo-3-methyladamantane |
| Molekylvægt (g/mol) | 229.16 |
| Formel vægt | 228.0514 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?