Få mere at vide
1-brom-3-methyl-2-buten, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15254704 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15254704 50 g 50g
10105850 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15254704 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 307410500
Request Bulk or Custom Format
CAS: 870-63-3 | C5H9Br | 149.04 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 870-63-3
Molekylær formel C5H9Br
Molekylvægt (g/mol) 149.04
MDL nummer MFCD00000242
InChI nøgle LOYZVRIHVZEDMW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-bromo-3-methyl-2-butene, 3,3-dimethylallyl bromide, prenyl bromide, 3-methyl-2-butenyl bromide, 2-butene, 1-bromo-3-methyl, dimethylallyl bromide, 1-bromo-3-methyl-but-2-ene, .gamma.,.gamma.-dimethylallyl bromide, 3-methylcrotyl bromide, 3,3-dimethylallylbromide
PubChem CID 70092
IUPAC navn 1-brom-3-methylbut-2-en
SMIL CC(=CCBr)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Bromo-3-methyl-2-butene
Navn note 96%
CAS min % 95.0
CAS Max % 100.0
Farve Brun eller gul
Tæthed 1.2700g/mL
Kogepunkt 82.0°C to 83.0°C (150.0 mmHg)
Flammepunkt 32°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 95% min. (ex Br) (Argentometry)
Lineær formel BrCH2CH=C(CH3)2
Brydningsindeks 1.4890 to 1.4910
Mængde 50 g
FN nummer 2924
Specifik vægtfylde 1.27
Stabilisator silver wool
Formel vægt 149.04
Procent renhed 96%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1-Bromo-3-methyl-2-butene
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: 1-Bromo-3-methyl-2-butene