Få mere at vide
1-Brom-3-methyl-2-buten (90%), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-Bromo-3-methyl-2-butene |
| CAS | 870-63-3 |
| Molekylær formel | C5H9Br |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | 3,3-Dimethallyl bromide, 3,3-Dimethylallyl bromide, 3-Methyl-1-bromo-2-butene, 3-Methyl-2-buten-1-yl bromide, 3-Methyl-2-butenyl bromide, 3-Methylcrotyl bromide, 4-Bromo-2-methyl-2-butene, Dimethylallyl bromide, Isoprene hydrobromide, Isoprenyl bromide, Prenyl bromide, γ,γ-Dimethylallyl bromide |
| InChI formel | InChI=1S/C5H9Br/c1-5(2)3-4-6/h3H,4H2,1-2H3 |
| SMIL | CC(=CCBr)C |
| IUPAC navn | 1-bromo-3-methylbut-2-en |
| Molekylvægt (g/mol) | 149.03 |
| Formel vægt | 147.9888 |