Få mere at vide
1-Brom-3-methyl-2-buten (90%), TRC
Artikelnummer. 30338518
Skift visning
Mængde:
5 g
Artikelnummer. Mængde
30338518 5 g
1 options
Artikelnummer. 30338518 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB6860655G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Bromo-3-methyl-2-butene
CAS 870-63-3
Molekylær formel C5H9Br
Mængde 5 g
Synonym 3,3-Dimethallyl bromide, 3,3-Dimethylallyl bromide, 3-Methyl-1-bromo-2-butene, 3-Methyl-2-buten-1-yl bromide, 3-Methyl-2-butenyl bromide, 3-Methylcrotyl bromide, 4-Bromo-2-methyl-2-butene, Dimethylallyl bromide, Isoprene hydrobromide, Isoprenyl bromide, Prenyl bromide, γ,γ-Dimethylallyl bromide
InChI formel InChI=1S/C5H9Br/c1-5(2)3-4-6/h3H,4H2,1-2H3
SMIL CC(=CCBr)C
IUPAC navn 1-bromo-3-methylbut-2-en
Molekylvægt (g/mol) 149.03
Formel vægt 147.9888