Få mere at vide
1-Brom-3-methyl-2-buten (90%), TRC
Artikelnummer. 30348015
Skift visning
Mængde:
10 g
Artikelnummer. Mængde
30348015 10 g
1 options
Artikelnummer. 30348015 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB68606510G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Bromo-3-methyl-2-butene
CAS 870-63-3
Molekylær formel C5H9Br
Mængde 10 g
Synonym 3,3-Dimethallyl bromide, 3,3-Dimethylallyl bromide, 3-Methyl-1-bromo-2-butene, 3-Methyl-2-buten-1-yl bromide, 3-Methyl-2-butenyl bromide, 3-Methylcrotyl bromide, 4-Bromo-2-methyl-2-butene, Dimethylallyl bromide, Isoprene hydrobromide, Isoprenyl bromide, Prenyl bromide, γ,γ-Dimethylallyl bromide
InChI formel InChI=1S/C5H9Br/c1-5(2)3-4-6/h3H,4H2,1-2H3
SMIL CC(=CCBr)C
IUPAC navn 1-bromo-3-methylbut-2-en
Molekylvægt (g/mol) 149.03
Formel vægt 147.9888