Få mere at vide
1-Bromo-3-methyl-2-butene, 90+%, stab. with silver
Artikelnummer. p-7021161
Mængde:
10 g
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
10g
250g
50g
Artikelnummer. 11435383
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A13388.09
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 870-63-3 | C5H9Br | 149.031 g/mol
1-brom-3-methyl-2-buten betragtes som en kilde til 3,3-dimethylallylgruppen og anvendes til fremstilling af naturlige produkter. Det anvendes også i syntesen af base-modificerede pyrimidinnukleosider. Desuden bruges det til fremstilling af (± )-eldanolid, 1-(3,3-dimethylallyl)-L-tryptophan og (± )-fumagillin, et antibiotikum isoleret fra Aspergillus fumigattus.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
1-Brom-3-methyl-2-buten betragtes som en kilde til 3,3-dimethylallyl-gruppen og anvendes til fremstilling af naturlige produkter. Det anvendes også i syntesen af base-modificerede pyrimidinnukleosider. Desuden bruges det til fremstilling af (± )-eldanolid, 1-(3,3-dimethylallyl)-L-tryptophan og (± )-fumagillin, et antibiotikum isoleret fra Aspergillus fumigattus.
Opløselighed Ikke blandbar
med vand
Bemærkninger
Opbevares på et køligt sted. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler og stærke baser
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 870-63-3
Molekylær formel C5H9Br
Molekylvægt (g/mol) 149.031
MDL nummer MFCD00000242
InChI nøgle LOYZVRIHVZEDMW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-bromo-3-methyl-2-butene, 3,3-dimethylallyl bromide, prenyl bromide, 3-methyl-2-butenyl bromide, 2-butene, 1-bromo-3-methyl, dimethylallyl bromide, 1-bromo-3-methyl-but-2-ene, .gamma.,.gamma.-dimethylallyl bromide, 3-methylcrotyl bromide, 3,3-dimethylallylbromide
PubChem CID 70092
IUPAC navn 1-brom-3-methylbut-2-en
SMIL CC(=CCBr)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Bromo-3-methyl-2-butene
Navn note stabilized with silver
Tæthed 1.281
Kogepunkt 135°C
Flammepunkt 32°C (90°F)
Lugt Pungent
Brydningsindeks 1.4895
Mængde 10 g
FN nummer UN2920
Beilstein 1420778
Følsomhed Light sensitive
Opløselighedsinformation Immiscible with water
Formel vægt 149.03
Procent renhed ≥90%