Få mere at vide
1-Bromo-3-methyl-2-buten, 90+%, stik. med sølv
Artikelnummer. 11455383
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11455383 250 g 250g
11435383 10 g 10g
11445383 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11455383 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A13388.30
 Begrænset vare
På lager
CAS: 870-63-3 | C5H9Br | 149,031 g/mol
1-brom-3-methyl-2-buten betragtes som en kilde til 3,3-dimethylallylgruppen og anvendes til fremstilling af naturlige produkter. Det anvendes også i syntesen af base-modificerede pyrimidinnukleosider. Desuden bruges det til fremstilling af (± )-eldanolid, 1-(3,3-dimethylallyl)-L-tryptophan og (± )-fumagillin, et antibiotikum isoleret fra Aspergillus fumigattus.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
1-Brom-3-methyl-2-buten betragtes som en kilde til 3,3-dimethylallyl-gruppen og anvendes til fremstilling af naturlige produkter. Det anvendes også i syntesen af base-modificerede pyrimidinnukleosider. Desuden bruges det til fremstilling af (± )-eldanolid, 1-(3,3-dimethylallyl)-L-tryptophan og (± )-fumagillin, et antibiotikum isoleret fra Aspergillus fumigattus.
Opløselighed Ikke blandbar
med vand
Bemærkninger
Opbevares på et køligt sted. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler og stærke baser
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 870-63-3
Molekylær formel C5H9Br
Molekylvægt (g/mol) 149.031
MDL nummer MFCD00000242
InChI nøgle LOYZVRIHVZEDMW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-bromo-3-methyl-2-butene, 3,3-dimethylallyl bromide, prenyl bromide, 3-methyl-2-butenyl bromide, 2-butene, 1-bromo-3-methyl, dimethylallyl bromide, 1-bromo-3-methyl-but-2-ene, .gamma.,.gamma.-dimethylallyl bromide, 3-methylcrotyl bromide, 3,3-dimethylallylbromide
PubChem CID 70092
IUPAC navn 1-brom-3-methylbut-2-en
SMIL CC(=CCBr)C
Specifica
Kemisk navn eller materiale 1-Bromo-3-methyl-2-butene
Navn note stabiliseret med sølv
Tæthed 1.281
Kogepunkt 135 °C
Flammepunkt 32 °C (90 °F)
Lugt Gennemtrængende
Brydningsindeks 1.4895
Mængde 250 g
FN nummer UN2920
Beilstein 1420778
Følsomhed Lysfølsom
Opløselighedsinformation Ublandelig med vand
Formel vægt 149.03
Procent renhed ≥90%
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
RUO– Kun brug til forskning
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.