Få mere at vide
1-Bromo-3-methyl-2-butanol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-Bromo-3-methyl-2-butanol |
| CAS | 1438-12-6 |
| Molekylær formel | C5H11BrO |
| Mængde | 10 g |
| InChI formel | InChI=1S/C5H11BrO/c1-4(2)5(7)3-6/h4-5,7H,3H2,1-2H3 |
| SMIL | CC(C)C(O)CBr |
| IUPAC navn | 1-bromo-3-methylbutan-2-ol |
| Molekylvægt (g/mol) | 167.04 |
| Formel vægt | 165.9993 |