Få mere at vide
1-Brom-3-iodobenzen, TRC
Artikelnummer. 30346913
Skift visning
Mængde:
5 g
Artikelnummer. Mængde
30346913 5 g
1 options
Artikelnummer. 30346913 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB6877735G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 24-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Bromo-3-iodobenzene
CAS 591-18-4
Molekylær formel C6H4BrI
Mængde 5 g
InChI formel InChI=1S/C6H4BrI/c7-5-2-1-3-6(8)4-5/h1-4H
SMIL Brc1cccc(I)c1
IUPAC navn 1-bromo-3-iodobenzen
Molekylvægt (g/mol) 282.9
Formel vægt 281.8541