Få mere at vide
1-Brom-3-ethylbenzen, TRC
Artikelnummer. 30338596
Skift visning
Mængde:
2.5 g
Pakningsstørrelse:
2.5g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
30338596 2.5 g 2.5g
1 options
Artikelnummer. 30338596 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB6858402.5G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Bromo-3-ethylbenzene
CAS 2725-82-8
Molekylær formel C8H9Br
Mængde 2.5 g
Synonym (3-Ethylphenyl)bromide, 3-Bromo-1-ethylbenzene, 3-Ethylbromobenzene, m-Bromoethylbenzene, m-Ethylbromobenzene
InChI formel InChI=1S/C8H9Br/c1-2-7-4-3-5-8(9)6-7/h3-6H,2H2,1H3
SMIL CCc1cccc(Br)c1
IUPAC navn 1-bromo-3-ethylbenzen
Molekylvægt (g/mol) 185.06
Formel vægt 183.9888