Få mere at vide
1-Brom-3-ethylbenzen, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-Bromo-3-ethylbenzene |
| CAS | 2725-82-8 |
| Molekylær formel | C8H9Br |
| Mængde | 25 g |
| Synonym | (3-Ethylphenyl)bromide, 3-Bromo-1-ethylbenzene, 3-Ethylbromobenzene, m-Bromoethylbenzene, m-Ethylbromobenzene |
| InChI formel | InChI=1S/C8H9Br/c1-2-7-4-3-5-8(9)6-7/h3-6H,2H2,1H3 |
| SMIL | CCc1cccc(Br)c1 |
| IUPAC navn | 1-bromo-3-ethylbenzen |
| Molekylvægt (g/mol) | 185.06 |
| Formel vægt | 183.9888 |