Få mere at vide
1-Brom-3-chlorpropan, TRC
Artikelnummer. 18050650
Skift visning
Mængde:
10 g
Artikelnummer. Mængde
18050650 10 g
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 18050650 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB68245010G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Bromo-3-chloropropane
CAS 109-70-6
Molekylær formel C3 H6 Br Cl
Mængde 10 g
Synonym 1-Bromo-3-chloropropane, 1-Chloro-3-bromopropane, 3-Bromo-1-chloropropane, 3-Bromopropyl chloride, 3-Chloro-1-bromopropane, 3-Chloropropan-1-yl bromide, 3-Chloropropyl bromide, NSC 9183, Trimethylene bromide chloride, Trimethylene chlorobromide, ω-Chlorobromopropane
InChI formel InChI=1S/C3H6BrCl/c4-2-1-3-5/h1-3H2
SMIL ClCCCBr
IUPAC navn 1-bromo-3-chloropropan
Molekylvægt (g/mol) 157.44
Formel vægt 155.9341
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.