Få mere at vide
1-Bromo-3-chloropropane-d6, CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-Bromo-3-chloropropane-D6 |
| CAS | 1173018-46-6 |
| Molekylær formel | C3 D6 Br Cl |
| Mængde | 0.05 g |
| Synonym | Propane-1,1,2,2,3,3-d6, 1-bromo-3-chloro- (ACI), 1-Bromo-3-chloropropane-1,1,2,2,3,3-d6 (ACI), 1-Bromo-3-chloropropane-d6, 1-Bromo-3-chloropropane-D6 |
| InChI formel | InChI=1 S/C3H6BrCl/c4-2-1-3-5/h1-3H2/i1D2,2D2,3D2 |
| SMIL | [2 H]C([2 H])(Cl)C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])Br |
| IUPAC navn | 1-bromo-3-chloro-1,1,2,2,3,3-hexadeuteriopropane |
| Molekylvægt (g/mol) | 163.4737 |
| Formel vægt | 161.9718 g/mol |
| Vis mere |