Få mere at vide
1-Brom-3-chlorpropan, 99%
Artikelnummer. 10439780 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
50 mL
250 mL
1 L
2.5 L
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1 L
2.5 L
250ml
50ml
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10439780 250 mL Glasflaske 250ml
11300506 50 mL Glasflaske 50ml
10162560 1 L Glasflaske 1 L
10646754 2.5 L Glasflaske 2.5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10439780 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 106862500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    345.00 DKK
    289.65 DKK / 250ml
    Spare 55.35 DKK
    16% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 25-11-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 109-70-6 | C3H6BrCl | 157,44 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 109-70-6
Molekylær formel C3H6BrCl
Molekylvægt (g/mol) 157.44
MDL nummer MFCD00000998
InChI nøgle MFESCIUQSIBMSM-UHFFFAOYSA-N
Synonym trimethylene chlorobromide, 1-chloro-3-bromopropane, 3-bromopropyl chloride, 3-chloropropyl bromide, propane, 1-bromo-3-chloro, 3-chloro-1-bromopropane, 3-bromo-1-chloropropane, trimethylene bromide chloride, 1,3-chbp, 1,3-chlorbromopropane
PubChem CID 8006
IUPAC navn 1-brom-3-chlorpropan
SMIL C(CCl)CBr
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Bromo-3-chloropropane
CAS min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt -59,0 °C
Tæthed 1.5900g/mL
Kogepunkt 142,0 °C til 145,0 °C
Flammepunkt 81 °C
Analyseprocentområde 98,5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel Cl(CH2)3Br
Brydningsindeks 1,4850 til 1,4870
Mængde 250 mL
Beilstein 01, 109
Specifik vægtfylde 1.59
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: uopløselig. Andre opløseligheder: opløselige i methanol, ethanol, ether og kloroform
Formel vægt 157.44
Procent renhed 99%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1-Bromo-3-chloropropane
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
  • Kimcellemutaqenicitet Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H341-Mistænkt for at forårsage genetiske defekter.
  • H331-Giftig ved indånding.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P264-Vask ansigtet, hænderne o grundigt efter brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P311-Ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .