Få mere at vide
1-Bromo-3-chloropropane, 99%
Artikelnummer. 11494190
Skift visning
Mængde:
100 g
250 g
500 g
1000 g
5000 g
Pakningsstørrelse:
1000g
100g
250g
5000g
500g
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11494190 500 g 500g
11484190 100 g 100g
11440223 250 g 250g
11430223 1000 g 1000g
11450223 5000 g 5000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11494190 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A11395.36
Request Bulk or Custom Format
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 109-70-6 | C3H6BrCl | 157.435 g/mol
1-Brom-3-chlorpropan anvendes i præparatet aktiv farmaceutisk ingrediens mellemprodukt såsom gemfibrozil og reproterol. Det er også involveret i fremstillingen af hjerte-kar-sygdomme og analgetiske lægemidler. Det bruges som et faseadskillelsesreagens til isolering af ribonukleinsyre (RNA) i høj kvalitet. Det betragtes som en erstatning for chloroform i nukleinsyreseparationer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
1-Brom-3-chlorpropan anvendes i præparatet aktiv farmaceutisk ingrediens mellemprodukt såsom gemfibrozil og reproterol. Det er også involveret i fremstillingen af hjerte-kar-sygdomme og analgetiske lægemidler. Det bruges som et faseadskillelsesreagens til isolering af ribonukleinsyre (RNA) i høj kvalitet. Det betragtes som en erstatning for chloroform i nukleinsyreseparationer.
Opløselighed
Blandbar med alkoholer, chlorofom og ether. Ikke blandbar med vand.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler, reduktionsmidler, aminer, nitrider, azo/diazoforbindelser, alkalimetaller og epoxider.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 109-70-6
Molekylær formel C3H6BrCl
Molekylvægt (g/mol) 157.435
MDL nummer MFCD00000998
InChI nøgle MFESCIUQSIBMSM-UHFFFAOYSA-N
Synonym trimethylene chlorobromide, 1-chloro-3-bromopropane, 3-bromopropyl chloride, 3-chloropropyl bromide, propane, 1-bromo-3-chloro, 3-chloro-1-bromopropane, 3-bromo-1-chloropropane, trimethylene bromide chloride, 1,3-chbp, 1,3-chlorbromopropane
PubChem CID 8006
IUPAC navn 1-brom-3-chlorpropan
SMIL C(CCl)CBr
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Bromo-3-chloropropane
Smeltepunkt -59°C
Kogepunkt 142°C to 145°C
Flammepunkt >140°C (284°F)
Mængde 500 g
FN nummer UN2688
Beilstein 605278
Formel vægt 157.44
Procent renhed 99%