Få mere at vide
1-Brom-3-chlorpropan, 99%
Descripción
1-Brom-3-chlorpropan anvendes i præparatet aktiv farmaceutisk ingrediens mellemprodukt såsom gemfibrozil og reproterol. Det er også involveret i fremstillingen af hjerte-kar-sygdomme og analgetiske lægemidler. Det bruges som et faseadskillelsesreagens til isolering af ribonukleinsyre (RNA) i høj kvalitet. Det betragtes som en erstatning for chloroform i nukleinsyreseparationer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
1-Brom-3-chlorpropan anvendes i præparatet aktiv farmaceutisk ingrediens mellemprodukt såsom gemfibrozil og reproterol. Det er også involveret i fremstillingen af hjerte-kar-sygdomme og analgetiske lægemidler. Det bruges som et faseadskillelsesreagens til isolering af ribonukleinsyre (RNA) i høj kvalitet. Det betragtes som en erstatning for chloroform i nukleinsyreseparationer.
Opløselighed
Blandbar med alkoholer, chlorofom og ether. Ikke blandbar med vand.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler, reduktionsmidler, aminer, nitrider, azo/diazoforbindelser, alkalimetaller og epoxider.
Especificaciones
Especificaciones
| Kemisk navn eller materiale | 1-Bromo-3-chloropropane |
| Smeltepunkt | -59 °C |
| Tæthed | 1.598 |
| Kogepunkt | 142 °C til 145 °C |
| Flammepunkt | >140 °C (284 °F) |
| Brydningsindeks | 1.4855 |
| Mængde | 100 g |
| FN nummer | UN2688 |
| Beilstein | 605278 |
| Opløselighedsinformation | Blandet med alkohol, klorofom og æter. Ublandelig med vand. |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
- 1-Bromo-3-chloropropane
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 3
- Akut toksicitet Kategori 4
- LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
- Kimcellemutaqenicitet Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H302-Farlig ved indtagelse.
- H331-Giftig ved indånding.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- H341-Mistænkt for at forårsage genetiske defekter.
- H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
- P264-Vask grundigt efter brug.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P311-Ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
- MIXTURE LIST-Contain: 1-Bromo-3-chloropropane
RUO– Kun brug til forskning
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.