Få mere at vide
1-Bromo-3-chloropropane, 99%
Artikelnummer. 11450223
Mængde:
100 g
250 g
500 g
1000 g
5000 g
Pakningsstørrelse:
1000g
100g
250g
5000g
500g
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11450223
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A11395.0I
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 109-70-6 | C3H6BrCl | 157.435 g/mol
1-Brom-3-chlorpropan anvendes i præparatet aktiv farmaceutisk ingrediens mellemprodukt såsom gemfibrozil og reproterol. Det er også involveret i fremstillingen af hjerte-kar-sygdomme og analgetiske lægemidler. Det bruges som et faseadskillelsesreagens til isolering af ribonukleinsyre (RNA) i høj kvalitet. Det betragtes som en erstatning for chloroform i nukleinsyreseparationer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
1-Brom-3-chlorpropan anvendes i præparatet aktiv farmaceutisk ingrediens mellemprodukt såsom gemfibrozil og reproterol. Det er også involveret i fremstillingen af hjerte-kar-sygdomme og analgetiske lægemidler. Det bruges som et faseadskillelsesreagens til isolering af ribonukleinsyre (RNA) i høj kvalitet. Det betragtes som en erstatning for chloroform i nukleinsyreseparationer.
Opløselighed
Blandbar med alkoholer, chlorofom og ether. Ikke blandbar med vand.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler, reduktionsmidler, aminer, nitrider, azo/diazoforbindelser, alkalimetaller og epoxider.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 109-70-6
Molekylær formel C3H6BrCl
Molekylvægt (g/mol) 157.435
MDL nummer MFCD00000998
InChI nøgle MFESCIUQSIBMSM-UHFFFAOYSA-N
Synonym trimethylene chlorobromide, 1-chloro-3-bromopropane, 3-bromopropyl chloride, 3-chloropropyl bromide, propane, 1-bromo-3-chloro, 3-chloro-1-bromopropane, 3-bromo-1-chloropropane, trimethylene bromide chloride, 1,3-chbp, 1,3-chlorbromopropane
PubChem CID 8006
IUPAC navn 1-brom-3-chlorpropan
SMIL C(CCl)CBr
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Bromo-3-chloropropane
Smeltepunkt -59°C
Tæthed 1.598
Kogepunkt 142°C to 145°C
Flammepunkt >140°C (284°F)
Brydningsindeks 1.4855
Mængde 5000 g
FN nummer UN2688
Beilstein 605278
Opløselighedsinformation Miscible with alcohols,chlorofom and ether. Immiscible with water.
Formel vægt 157.44
Procent renhed 99%