Learn More
1-Brom-3-chlorbenzen, TRC
Product Code. 30335107
Change view
Click to view available options
Mængde:
10 g
Product Code. Mængde
30335107 10 g
1 options
Product Code. 30335107 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCB68221510G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemisk navn eller materiale 3-Bromochlorobenzene
CAS 108-37-2
Molekylær formel C6 H4 Br Cl
Mængde 10 g
Synonym 1-Chloro-3-bromobenzene, 3-Bromo-1-chlorobenzene, 3-Bromochlorobenzene, 3-Bromophenyl chloride, 3-Chloro-1-bromobenzene, 3-Chlorobromobenzene, 3-Chlorophenyl bromide, NSC 53548, m-Bromochlorobenzene, m-Bromochlorobenzene, m-Bromophenyl chloride, m-Chlorobromobenzene, m-Chlorophenyl bromide
InChI formel InChI=1S/C6H4BrCl/c7-5-2-1-3-6(8)4-5/h1-4H
SMIL Clc1cccc(Br)c1
IUPAC navn 1-bromo-3-chlorbenzen
Molekylvægt (g/mol) 191.45
Formel vægt 189.9185