Få mere at vide
1-Brom-3-chlorbenzen, 99%
Artikelnummer. 11447906
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11447906 500 g 500g
11437906 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11447906 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A14026.36
 Begrænset vare
På lager
CAS: 108-37-2 | C6H4BrCl | 191,45 g/mol
1-Brom-3-chlorbenzen undergår brom-magnesium-udvekslingsreaktioner med i-PrMgCl-LiCl i THF ved 0 °C og accelereres kraftigt af elektrontiltrækkende substituenter. Det fungerer som testsubstrat til at studere anvendelsen af et nyt katalytisk system til cyanering af forskellige arylhalogenider ved brug af K4[Fe(CN)6] som cyanerende kilde.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
1-Brom-3-chlorbenzen gennemgår brom-magnesium-udvekslingsreaktioner med i-PrMgCl-LiCl i THF ved 0 °C og accelereres kraftigt af elektrontiltrækkende substituenter. Det fungerer som testsubstrat til at studere anvendelsen af et nyt katalytisk system til cyanering af forskellige arylhalogenider ved brug af K4[Fe(CN)6] som cyanerende kilde.
Opløselighed Ikke blandbar i vand
.
Bemærkninger
Stabil under anbefalede opbevaringsforhold. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 108-37-2
Molekylær formel C6H4BrCl
Molekylvægt (g/mol) 191.45
MDL nummer MFCD00000568
InChI nøgle JRGGUPZKKTVKOV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-bromochlorobenzene, m-bromochlorobenzene, 3-chlorobromobenzene, benzene, 1-bromo-3-chloro, m-chlorobromobenzene, 1-chloro-3-bromobenzene, 3-chlorophenyl bromide, m-chlorophenyl bromide, m-bromophenyl chloride, 3-bromo-1-chlorobenzene
PubChem CID 7928
IUPAC navn 1-brom-3-chlorbenzen
SMIL ClC1=CC=CC(Br)=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Bromo-3-chlorobenzene
Smeltepunkt -22 °C
Tæthed 1.63
Mængde 500 g
Lugt Aromatisk
Brydningsindeks 1.577
Beilstein 1446353
Kogepunkt 195 °C til 196 °C
Opløselighedsinformation Ikke blandet i vand.
Formel vægt 191.46
Procent renhed 99%