Få mere at vide
1-Bromo-3-chloro-5-fluorobenzene-d3, CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-Bromo-3-chloro-5-fluorobenzene-D3 |
| CAS | 1219805-00-1 |
| Molekylær formel | C6 D3 Br Cl F |
| Mængde | 0.5 g |
| Synonym | 1-Bromo-3-chloro-5-fluorobenzene-D3, 1-Fluoro-3-chloro-5-bromobenzene-d3, 3-Chloro-5-fluorobromobenzene-d3 |
| InChI formel | InChI=1 S/C6H3BrClF/c7-4-1-5(8)3-6(9)2-4/h1-3 H/i1D,2 D,3 D |
| SMIL | [2 H]c1c(F)c([2 H])c(Br)c([2 H])c1Cl |
| IUPAC navn | 1-bromo-3-chloro-2,4,6-trideuterio-5-fluorobenzene |
| Molekylvægt (g/mol) | 212.4619 |
| Formel vægt | 210.9279 g/mol |
| Vis mere |