missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
1-Bromo-3-(bromomethyl)-5-chlorobenzene, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-Bromo-3-(bromomethyl)-5-chlorobenzene |
| CAS | 762292-63-7 |
| Molekylær formel | C7H5Br2Cl |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C7H5Br2Cl/c8-4-5-1-6(9)3-7(10)2-5/h1-3H,4H2 |
| SMIL | Clc1cc(Br)cc(CBr)c1 |
| IUPAC navn | 1-bromo-3-(bromomethyl)-5-chlorobenzene |
| Molekylvægt (g/mol) | 284.38 |
| Formel vægt | 281.8447 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?