Få mere at vide
1-Bromo-3,5-dimethyladamantan, TRC
Artikelnummer. 30137356
Skift visning
Mængde:
50 mg
1 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30137356 5 g
17940015 50 mg
17948804 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30137356 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB6841205G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 941-37-7
Molekylær formel C12 H19 Br
Molekylvægt (g/mol) 243.18
Synonym 1-Bromo-3,5-dimethyladamantane, Memantine Related Compound D (USP)
IUPAC navn 1-bromo-3,5-dimethyladamantan.
SMIL CC12CC3CC(C)(C1)CC(Br)(C3)C2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Bromo-3,5-dimethyladamantane
Renhedsgrad noter GC
Mængde 5 g
InChI formel InChI=1S/C12H19Br/c1-10-3-9-4-11(2,6-10)8-12(13,5-9)7-10/h9H,3-8H2,1-2H3
Formel vægt 242.067
Procent renhed >95%