Få mere at vide
1-Bromo-3,5-dimethyladamantan, Mikromol™
Artikelnummer. 17959024
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
17959024 25 mg
1 options
Artikelnummer. 17959024 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM1045.050025
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
1-Bromo-3,5-dimethyladamantane
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Bromo-3,5-dimethyladamantane
CAS 941-37-7
Analyt- eller komponentnavne 1-Bromo-3,5-dimethyladamantane
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C12 H19 Br
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym 1-Bromo-3,5-dimethyladamantane, Memantine Related Compound D (USP), Memantine Related Compound D
InChI formel InChI=1S/C12H19Br/c1-10-3-9-4-11(2,6-10)8-12(13,5-9)7-10/h9H,3-8H2,1-2H3
SMIL CC12CC3CC(C)(C1)CC(Br)(C3)C2
IUPAC navn 1-bromo-3,5-dimethyladamantan.
Molekylvægt (g/mol) 243.18
Mængde 25 mg
Formel vægt 242,067 g/mol