Få mere at vide
1-Bromo-3,5-dimethyladamantane, 98%, BLD Pharm™
Artikelnummer. 31334371
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 g
10 g
25 g
100 g
500 g
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
31334371 5 g
31332879 100 g
31326771 500 g
31318422 25 g
31329961 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 31334371 Leverandør BLD Pharm Leverandørnr. BD142415g
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 25-11-2026
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Bromo-3,5-dimethyladamantane
CAS 941-37-7
Molekylær formel C12H19Br
MDL nummer MFCD00077197
Mængde 5 g
SMIL CC1(C2)CC3(C)CC2(Br)CC(C3)C1
Molekylvægt (g/mol) 243.18
Procent renhed 98%