Få mere at vide
1-Bromo-3,5-dimethoxybenzen, TRC
Artikelnummer. 30340833
Skift visning
Mængde:
10 g
Artikelnummer. Mængde
30340833 10 g
1 options
Artikelnummer. 30340833 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB68415510G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Bromo-3,5-dimethoxybenzene
CAS 20469-65-2
Molekylær formel C8 H9 Br O2
Mængde 10 g
Synonym 1-Bromo-3,5-dimethoxybenzene, 3,5-Dimethoxy-1-bromobenzene, 3,5-Dimethoxybromobenzene, 3,5-Dimethoxyphenyl bromide, 5-Bromo-1,3-dimethoxybenzene
InChI formel InChI=1S/C8H9BrO2/c1-10-7-3-6(9)4-8(5-7)11-2/h3-5H,1-2H3
SMIL COc1cc(Br)cc(OC)c1
IUPAC navn 1-bromo-3,5-dimethoxybenzen
Molekylvægt (g/mol) 217.06
Formel vægt 215.9786