Få mere at vide
1-Bromo-3,5-dimethoxybenzen, Mikromol™
Artikelnummer. 30049150
Skift visning
Mængde:
25 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30049150 25 mg
30049123 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30049150 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0066.090025
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
1-Bromo-3,5-dimethoxybenzen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemisk navn eller materiale 1-Bromo-3,5-dimethoxybenzene
CAS 20469-65-2
Analyt- eller komponentnavne 1-Bromo-3,5-dimethoxybenzene
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C8 H9 Br O2
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym 1-Bromo-3,5-dimethoxybenzene, 3,5-Dimethoxy-1-bromobenzene, 3,5-Dimethoxybromobenzene, 3,5-Dimethoxyphenyl bromide, 5-Bromo-1,3-dimethoxybenzene
InChI formel InChI=1S/C8H9BrO2/c1-10-7-3-6(9)4-8(5-7)11-2/h3-5H,1-2H3
SMIL COc1cc(Br)cc(OC)c1
IUPAC navn 1-bromo-3,5-dimethoxybenzen
Molekylvægt (g/mol) 217.06
Mængde 25 mg
Formel vægt 215,9786 g/mol