Få mere at vide
1-Brom-3,5-difluorbenzen, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-Bromo-3,5-difluorobenzene |
| CAS | 461-96-1 |
| Molekylær formel | C6H3BrF2 |
| Mængde | 25 g |
| Synonym | 1,3-Difluoro-5-bromobenzene, 1-Bromo-3,5-difluorobenzene, 3,5-Difluoro-1-bromobenzene, 3,5-Difluorobromobenzene, 3,5-Difluorophenyl Bromide, 5-Bromo-1,3-difluorobenzene |
| InChI formel | InChI=1S/C6H3BrF2/c7-4-1-5(8)3-6(9)2-4/h1-3H |
| SMIL | Fc1cc(F)cc(Br)c1 |
| IUPAC navn | 1-bromo-3,5-difluorbenzen |
| Molekylvægt (g/mol) | 192.99 |
| Formel vægt | 191.9386 |