Få mere at vide
1-Bromo-3,5,7-trimethyladamantane, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-Bromo-3,5,7-trimethyladamantane |
| CAS | 53398-55-3 |
| Molekylær formel | C13 H21 Br |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | 1-Bromo-3,5,7-trimethyl-tricyclo[3.3.1.13,7]decane, NSC 251758 |
| InChI formel | InChI=1S/C13H21Br/c1-10-4-11(2)6-12(3,5-10)9-13(14,7-10)8-11/h4-9H2,1-3H3/t10-,11+,12-,13- |
| SMIL | C[C@@]12C[C@@]3(C)C[C@@](C)(C1)C[C@](Br)(C3)C2 |
| IUPAC navn | 1-bromo-3,5,7-trimethyladamantane |
| Molekylvægt (g/mol) | 257.21 |
| Formel vægt | 256.0827 |