missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
1-Bromo-3,4-dimethoxy-2-propylbenzene, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-Bromo-3,4-dimethoxy-2-propylbenzene |
| CAS | 142601-49-8 |
| Molekylær formel | C11H15BrO2 |
| Mængde | 250 mg |
| Synonym | 1-(6-Bromo-2,3-dimethoxyphenyl)propane, 3,4-Dimethoxy-2-propyl-1-bromobenzene |
| InChI formel | InChI=1S/C11H15BrO2/c1-4-5-8-9(12)6-7-10(13-2)11(8)14-3/h6-7H,4-5H2,1-3H3 |
| SMIL | BrC1=C(CCC)C(OC)=C(OC)C=C1 |
| IUPAC navn | 1-bromo-3,4-dimethoxy-2-propylbenzene |
| Molekylvægt (g/mol) | 259.14 |
| Formel vægt | 258.03 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?