Få mere at vide
1-Bromo-3,4-dichlorbenzen, TRC
Artikelnummer. 30336546
Skift visning
Mængde:
1 g
Artikelnummer. Mængde
30336546 1 g
1 options
Artikelnummer. 30336546 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB6910131G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Bromo-3,4-dichlorobenzene
CAS 18282-59-2
Molekylær formel C6H3BrCl2
Mængde 1 g
InChI formel InChI=1S/C6H3BrCl2/c7-4-1-2-5(8)6(9)3-4/h1-3H
SMIL Clc1ccc(Br)cc1Cl
IUPAC navn 4-bromo-1,2-dichlorbenzen
Molekylvægt (g/mol) 225.9
Formel vægt 223.8795