Få mere at vide
1-brom-3,4,5-trichlorbenzen, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Beskrivelse
Det er et multifunktionelt mellemprodukt, der almindeligvis anvendes som et farmaceutisk mellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
farmaceutisk mellemprodukt.
Opløselighed Lidt opløseligt i vand
.
Bemærkninger
Opbevares køligt og tørt. Hold beholderen tæt lukket. Inkompatibel med oxidationsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-Bromo-3,4,5-trichlorobenzene |
| Farve | Hvid |
| Mængde | 25 g |
| Fysisk form | Pulver |
| Beilstein | 2089937 |
| Opløselighedsinformation | Slightly soluble in water. |
| Formel vægt | 260.34 |
| Procent renhed | 98% |