Få mere at vide
1-brom-3,4,5-trichlorbenzen, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15461749
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15461749 5 g 5g
15471749 25 g 25g
15481749 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15461749 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H64506.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 21928-51-8 | C6H2BrCl3 | 260.34 g/mol
Det er et multifunktionelt mellemprodukt, der almindeligvis anvendes som et farmaceutisk mellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Det er et multifunktionelt mellemprodukt, der almindeligvis anvendes som et
farmaceutisk mellemprodukt.
Opløselighed Lidt opløseligt i vand
.
Bemærkninger
Opbevares køligt og tørt. Hold beholderen tæt lukket. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 21928-51-8
Molekylær formel C6H2BrCl3
Molekylvægt (g/mol) 260.34
MDL nummer MFCD00155009
InChI nøgle VZUMVBQMJFFYRM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,4,5-trichlorobromobenzene, benzene, 5-bromo-1,2,3-trichloro, 1-bromo-3,4,5-trichlorobenzene, 1-bromo-3,4,5-trichloro-benzene, pubchem23062, acmc-209fpm, ksc497i6l, 1,2,3-trichloro-5-bromobenzene
PubChem CID 4124400
IUPAC navn 5-brom-1,2,3-trichlorbenzen
SMIL ClC1=CC(Br)=CC(Cl)=C1Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Bromo-3,4,5-trichlorobenzene
Farve Hvid
Mængde 5 g
Fysisk form Pulver
Beilstein 2089937
Opløselighedsinformation Slightly soluble in water.
Formel vægt 260.34
Procent renhed 98%