Få mere at vide
1-Bromo-3,3-dimethyl-1-butene, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-Bromo-3,3-dimethyl-1-butene |
| CAS | 13352-80-2 |
| Molekylær formel | C6H11Br |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C6H11Br/c1-6(2,3)4-5-7/h4-5H,1-3H3/b5-4+ |
| SMIL | CC(C)(C)\C=C\Br |
| IUPAC navn | (E)-1-bromo-3,3-dimethylbut-1-ene |
| Molekylvægt (g/mol) | 163.06 |
| Formel vægt | 162.0044 |