Få mere at vide
1-Brom-2-(trifluormethylthio)benzen, 97%
Artikelnummer. 11440050
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11440050 5 g 5g
11430050 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11440050 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H50576.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 16-10-2026
CAS: 1644-72-0 | C7H4BrF3S | 257,07 g/mol
1-Brom-2-(trifluormethylthio)benzen anvendes som organisk kemisk syntesemellemprodukt. Det er også en nyttig halogeneret forbindelse til proteomikforskning.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
1-Brom-2-(trifluormethylthio)benzen anvendes som organisk kemisk syntesemellemprodukt. Det er også en nyttig halogeneret forbindelse til proteomikforskning.
Bemærkninger
Stabil under anbefalede opbevaringsforhold. Opbevares væk fra oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1644-72-0
Molekylær formel C7H4BrF3S
Molekylvægt (g/mol) 257.07
MDL nummer MFCD00236347
InChI nøgle IWRJVJJQWGZKMT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-trifluoromethylthio bromobenzene, 1-bromo-2-trifluoromethylthio benzene, 1-bromo-2-trifluoromethyl sulfanyl benzene, 2-bromophenyl trifluoromethyl sulfane, 2-bromophenyl trifluoromethyl sulphide, pubchem20490, 1-bromo-2-trifluoromethylsulfanyl benzene, 1-trifluoromethylthio-2-bromobenzene, 2-bromo-1-trifluoromethylthio benzene, 2-bromophenyl trifluoromethyl sulfide
PubChem CID 2779338
IUPAC navn 1-brom-2-(trifluormethylsulfanyl)benzen
SMIL FC(F)(F)SC1=CC=CC=C1Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Bromo-2-(trifluoromethylthio)benzene
Kogepunkt 92 °C til 94 °C (20 mmHg)
Brydningsindeks 1.5125
Mængde 5 g
Formel vægt 257.07
Procent renhed 97%