Få mere at vide
1-Bromo-2-fenoxyethan, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-Bromo-2-phenoxyethane |
| CAS | 589-10-6 |
| Molekylær formel | C8 H9 Br O |
| Mængde | 50 g |
| Synonym | Tamsulosin Impurity 20 |
| InChI formel | InChI=1S/C8H9BrO/c9-6-7-10-8-4-2-1-3-5-8/h1-5H,6-7H2 |
| SMIL | BrCCOc1ccccc1 |
| IUPAC navn | 2-bromoethoxybenzen |
| Molekylvægt (g/mol) | 201.06 |
| Formel vægt | 199.9837 |