Få mere at vide
1-Bromo-2-pentyne, 97%
Beskrivelse
1-Brom-2-pentyn fungerer som et reagens for organiske og organometalliske forbindelser. Det anvendes også til fremstilling af stereokemisk begrænsede lacton-type analoger af jasmonsyre, 5-oxa-7-epi-jasmonsyre og 5-oxa-jasmonsyre. Yderligere anvendes det til fremstilling af 4,7-decadienal, 4,7-tridecadienal, 5,8-tetradecadienal og 6,9-dodecadienal syntese. Ud over dette spiller det en vigtig rolle for syntesen af 5-ethyl-4-methylen-6-phenyl-3a,4,7,7a-tetrahydroisobenzofuran-1,3-dion.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
1-Brom-2-pentyn fungerer som et reagens for organiske og organometalliske forbindelser. Det anvendes også til fremstilling af stereokemisk begrænsede lacton-type analoger af jasmonsyre, 5-oxa-7-epi-jasmonsyre og 5-oxa-jasmonsyre. Yderligere anvendes det til fremstilling af 4,7-decadienal, 4,7-tridecadienal, 5,8-tetradecadienal og 6,9-dodecadienal syntese. Ud over dette spiller det en vigtig rolle for syntesen af 5-ethyl-4-methylen-6-phenyl-3a,4,7,7a-tetrahydroisobenzofuran-1,3-dion.
Opløselighed Blandbar
med ether
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-Bromo-2-pentyne |
| Tæthed | 1.438 |
| Kogepunkt | 93°C to 94°C (113 mmHg) |
| Flammepunkt | 41°C (106°F) |
| Lineær formel | CH3CH2C≡CCH2Br |
| Brydningsindeks | 1.498 |
| Mængde | 5 g |
| FN nummer | UN1993 |
| Opløselighedsinformation | Miscible with ether |
| Formel vægt | 147.01 |
| Vis mere |